주요 문서
ENAH942F288D
Enamine
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.68
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)6-5-7(10)9(6)3-2-4-9;/h6-7H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI key
MXLFPUHRECDFQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)