주요 문서
ENAH942F285D
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.63
MDL number:
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO3.ClH/c9-6(10)5-1-2-7(11-5)3-8-4-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXOUYJVLSJXNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975559
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)