주요 문서
ENAH942F2822
Enamine
7-bromo-3-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.1
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(13)10(14)12-8/h2-3,5,9,13H,1,4H2,(H,12,14)
InChI key
LNGBCFLMWJJIKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)