주요 문서
ENAH93E75B98
Enamine
sodium 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.07
MDL number:
Iupac Name
sodium 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzenesulfinate
Inchi Code
1S/C7H6BrFO2S.Na/c1-4-2-5(8)7(12(10)11)6(9)3-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QLQSFFRLHDBOEQ-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677545
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677545
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)