주요 문서
ENAH93E75B03
Enamine
1-methyl-3-(pyrrolidin-3-yl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.26
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-3,3'-bipyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-5-3-9(7-11)8-2-4-10-6-8/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI key
DSUFNSWJRNGCNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2941502