주요 문서
ENAH93E75AFA
Enamine
2-(1,2-thiazol-4-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.17
MDL number:
Iupac Name
2-(isothiazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1H2
InChI key
MLNJONLMISNCEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)