주요 문서
ENAH93E75AD4
Enamine
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.21
MDL number:
Iupac Name
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-12-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-11-9/h3,5,10H,2,4,6H2,1H3
InChI key
ILOHWUYWJICLGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7962877
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7962877
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)