주요 문서
ENAH93E75A72
Enamine
N,2-dimethylcyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(6)8-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MEDVLGKKCCKQAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269586
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)