주요 문서
ENAH93E75A3F
Enamine
4-[5-(4-chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazol-2-yl]piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.19
MDL number:
Iupac Name
4-(5-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazol-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14ClN5.ClH/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-15-17-18(16-12)11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-8H2;1H
InChI key
UFQZVKHJLHIQHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563497
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563497
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)