주요 문서
ENAH93E75A3A
Enamine
3-fluoro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.63
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2;/h3-5,10H,1-2H3;1H
InChI key
CZNRQOACJDKWDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621921
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621921
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)