주요 문서
ENAH93E75A00
Enamine
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
mp
70-75
Iupac Name
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
OJPAPXGHVASXJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Melting Point
70-75
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)