주요 문서
ENAH93E75976
Enamine
2-{bicyclo[2.2.2]octan-2-yl}ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.27
MDL number:
Iupac Name
2-(bicyclo[2.2.2]octan-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H19N/c11-6-5-10-7-8-1-3-9(10)4-2-8/h8-10H,1-7,11H2
InChI key
GRTQEDXZJPQQDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)