콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

ENAH93E7595F

Enamine

tert-butyl (3R)-3-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
264.35
MDL number:

Iupac Name

tert-butyl (R)-3-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate

Inchi Code

1S/C10H20N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-6-4-5-8(7-12)17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1

InChI key

SCXXNCYVUUIURI-MRVPVSSYSA-N

저장 온도

4

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739991

픽토그램

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739991


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.