주요 문서
ENAH93E758B6
Enamine
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.95
MDL number:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl3N.ClH/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10;/h2-3,11H,1H3;1H
InChI key
BGJOPDXBRZVJPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)