주요 문서
ENAH93E75755
Enamine
(1S)-1-cyclobutyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.62
MDL number:
Iupac Name
(S)-1-cyclobutyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5(9)4-2-1-3-4;/h4-6H,1-3,9H2;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
MHRCLKXDAVJSPY-JEDNCBNOSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667565
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667565
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)