주요 문서
ENAH93E7554D
Enamine
(4-cyclopropylpyridin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-6-9-5-8(3-4-11-9)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6,10H2
InChI key
WZMNLBVMWZWZKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)