주요 문서
ENAH93E7553A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.6
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-3(9)4(10-2)5(6,7)8;/h3-4H,9H2,1-2H3;1H
InChI key
PVLNTKTYYMFSGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)