주요 문서
ENAH93E75532
Enamine
1-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.14
MDL number:
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c10-8-4-6-12(7-8)9-3-1-2-5-11-9;;/h1-3,5,8H,4,6-7,10H2;2*1H
InChI key
UPUGVQFRUAILBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678044
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)