주요 문서
ENAH93E7548C
Enamine
4-(3-aminoazetidin-1-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.22
MDL number:
Iupac Name
4-(3-amino-1-azetidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-5-8-1-3-10(4-2-8)13-6-9(12)7-13/h1-4,9H,6-7,12H2
InChI key
OXZAZNRAUKLTRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095243
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095243
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)