주요 문서
ENAH93E75429
Enamine
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.13
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9FN2.2ClH/c12-11-9(2-1-3-10(11)13)8-4-6-14-7-5-8;;/h1-7H,13H2;2*1H
InChI key
HBEAKVVTBCZHPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)