주요 문서
ENAH93E753BD
Enamine
1-{bicyclo[2.1.1]hexan-2-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.65
MDL number:
Iupac Name
bicyclo[2.1.1]hexan-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-4-7-3-5-1-6(7)2-5;/h5-7H,1-4,8H2;1H
InChI key
CDFIZIGJMMPNHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571548
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571548
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)