주요 문서
ENAH93E753A6
Enamine
3-tert-butyl-1,2-dihydropyrazin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrazin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-7(11)10-5-4-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
YXUPXUSZVZZXRI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)