주요 문서
ENAH93E7537C
Enamine
1-{[3-(difluoromethoxy)phenyl]methoxy}propan-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.24
MDL number:
Iupac Name
1-((3-(difluoromethoxy)benzyl)oxy)propan-2-amine
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(14)6-15-7-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11H,6-7,14H2,1H3
InChI key
AOHRQOMMFIHKBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)