주요 문서
ENAH93E7535C
Enamine
1-(1,4-oxazepan-4-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
Iupac Name
4-acetyl-1,4-oxazepane
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(9)8-3-2-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
InChI key
BBFXVZIBSQSSNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)