주요 문서
ENAH93E75341
Enamine
{imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.1
MDL number:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.2ClH/c9-6-7-2-1-4-11-5-3-10-8(7)11;;/h1-5H,6,9H2;2*1H
InChI key
YDQJWBMMEQQYSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)