주요 문서
ENAH93E751C3
Enamine
tert-butyl 2,2-bis(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2,2-bis(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-5-4-10(11,6-12)7-13/h12-13H,4-7H2,1-3H3
InChI key
QNLUOMBJHPRBQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677426
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677426
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)