주요 문서
ENAH93E75008
Enamine
4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.14
MDL number:
mp
176-177
Iupac Name
4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI key
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387852
Melting Point
176-177
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387852
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)