주요 문서
ENAH93E74F89
Enamine
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
Iupac Name
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-8(5-11-6-8)7-3-1-2-4-10-7/h1-4H,5-6,9H2
InChI key
JQBFKBADOCVRJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)