주요 문서
ENAH93E74E98
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.63
MDL number:
mp
90-92
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(10(12)13)6-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,1,6H2,(H,12,13)
InChI key
XFBUFGNMWPTEEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574
Melting Point
90-92
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)