주요 문서
ENAH93E74E4C
Enamine
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)7-5-10-11(6-7)8-3-2-4-8/h5-6,8H,2-4H2,1H3
InChI key
BUNJQMHHECBBNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548987
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)