주요 문서
ENAH93E74E20
Enamine
5,5-dimethyloxane-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-8(2)4-3-6(7(9)10)11-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
TXETTWDZHOKXHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667714
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667714
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)