주요 문서
ENAH93E74E1D
Enamine
4-methylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.59
MDL number:
Iupac Name
4-methylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.ClH/c1-4-2-3-7-8-5(4)6(9)10;/h2-3H,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
BYCHXDBFGRGQTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667240
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667240
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)