주요 문서
ENAH93E74D1E
Enamine
1-{2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.65
MDL number:
Iupac Name
(2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2NO.ClH/c9-8(10)3-7(4-8)1-6(2-11)12-5-7;/h6H,1-5,11H2;1H
InChI key
JUBRLAQCOXZWIL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861245
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861245
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)