주요 문서
ENAH93E74AD9
Enamine
tert-butyl 3-amino-5-methylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-9(12)7-13(6-8)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3
InChI key
PLLHWQMECGKRCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3157151
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3157151
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)