주요 문서
ENAH93E74A55
Enamine
tert-butyl N-[5-(aminomethyl)pyridin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 5-(aminomethyl)-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-4-8(5-12)6-13-7-9/h4,6-7H,5,12H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
OTXAUSMKLLZKEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052594
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052594
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)