주요 문서
ENAH93E749C9
Enamine
methyl (2R,5S)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.72
MDL number:
Iupac Name
methyl (2R,5S)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)11-8-7-10(13-11)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3;1H/t10-,11+;/m0./s1
InChI key
AIGJJVLXPPJJOE-VZXYPILPSA-N
저장 온도
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619822
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619822
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)