주요 문서
ENAH93E748BB
Enamine
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.07
MDL number:
mp
45-47
Iupac Name
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
QYZYEVZKQRWVJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
Melting Point
45-47
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)