주요 문서
ENAH93E74850
Enamine
tert-butyl (2R,4S)-2-(2-aminoethyl)-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2R,4S)-2-(2-aminoethyl)-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-8-10(16-4)7-9(14)5-6-13/h9-10H,5-8,13H2,1-4H3/t9-,10+/m1/s1
InChI key
RLSACDWQJOOBDM-ZJUUUORDSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674056
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674056
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)