주요 문서
ENAH93E746D7
Enamine
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.9
MDL number:
mp
38-42
Iupac Name
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2IN/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
InChI key
HDYMHMVMESSXBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Melting Point
38-42
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)