주요 문서
ENAH93E746BA
Enamine
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.04
MDL number:
Iupac Name
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6IN3/c1-10-4-5(7)6(9-10)2-3-8/h4H,2H2,1H3
InChI key
RRDPOWRBXCZINK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)