주요 문서
ENAH93E746AC
Enamine
7-bromo-2-chloro-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.52
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-2-chlorothiazolo[5,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2S/c7-3-1-9-2-4-5(3)10-6(8)11-4/h1-2H
InChI key
TUOWPSYZMJWVNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542470
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)