주요 문서
ENAH93E74691
Enamine
methyl 3-bromo-4-[(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methoxy]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-((4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O4/c1-7-10(15-19-14-7)6-18-11-4-3-8(5-9(11)13)12(16)17-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
JZWVIOVWTFLVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563691
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)