주요 문서
ENAH93E74609
Enamine
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2,4-5H,3H2,1H3
InChI key
DYNKRGCMLGUEMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)