주요 문서
ENAH93E743E2
Enamine
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.67
MDL number:
Iupac Name
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13F2NO2.ClH/c10-9(11)6-1-5(8(13)14)2-7(9)4-12-3-6;/h5-7,12H,1-4H2,(H,13,14);1H
InChI key
BYFXYCIPBQUZMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)