주요 문서
ENAH93E74202
Enamine
methyl 2-ethynyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.12
MDL number:
mp
92-93
Iupac Name
methyl 2-ethynyloxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c1-3-6-8-5(4-11-6)7(9)10-2/h1,4H,2H3
InChI key
LTCGGWPHKYTTOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
Melting Point
92-93
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)