주요 문서
ENAH93E7412F
Enamine
1-(3-hydroxy-5-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-5-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5(10)8-6(11)3-9-4-7(8)12-2/h3-4,11H,1-2H3
InChI key
VFSKWCOBNWNEOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6233998
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6233998
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)