주요 문서
ENAH93E740D3
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-1-3-8-7(9)4-2-6-11-10(8)13/h1,3,5,12H,2,4,6H2,(H,11,13)
InChI key
CJBFWSVEPRTOCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)