주요 문서
ENAH93E74088
Enamine
3-(4-aminophenyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.23
MDL number:
mp
165-167
Iupac Name
4'-amino[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10/h1-8,14H,13H2
InChI key
QYWZHZKOIPJCKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
Melting Point
165-167
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)