주요 문서
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.58
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
InChI key
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)