주요 문서
ENAH93E74002
Enamine
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.23
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-10(5-7-15)8-11(16)9-14/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
XYDJXFFRMCPJRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)